Learn More
Ansell™ Microgard™ FR Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. p-7074254 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
25 Stück
30 Stück
Microgard™ FR darf nie allein zum Zweck des Flammenschutzes getragen werden. Tragen Sie das Material immer über Kleidungsstücken, die EN 533 Index 2 entsprechen.
Artikelnummer. 15556424
Marke: Ansell™ BL95S0011103
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Microgard™ FR darf nie allein zum Zweck des Flammenschutzes getragen werden. Tragen Sie das Material immer über Kleidungsstücken, die EN 533 Index 2 entsprechen.
Edmont™ Microgard™ FR, das für den Einsatz über gewebter Thermoschutzkleidung wie NOMEX™ Ansell entwickelt wurde, ist ein schwer entflammbares Material, das Schutz vor Partikeln und leichten Flüssigkeitsspritzen bietet, ohne den Schutz des Arbeitnehmers bei einer Verpuffung zu beeinträchtigen.
  • Overall mit 2-teiliger Haube, abgesteppten Nähten, elastischen Einsätzen an Haube, Handgelenken, Taille und Knöcheln
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
  • Schwer entflammbares Material aus Sontara/Zellstoff/Polyester
  • 3-fach übersteppte Nähte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoverall
Größe Mittel
Geschlecht Unisex
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Blau
Einwegprodukt Limited-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type 2-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Non-sterile
Widerstand Chemicals
Zertifizierung/Konformität Kat. III Typ 5 & 6, EN533 Index 1, EN1073-2, EN1149-1
Anzahl Taschen Keine
Modell Inklusive Haube