Learn More
Ansell™ Microgard™ FR Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15566424 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
25 Stück
30 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15566424 Groß 30 Stück
15556424 Mittel 30 Stück
15576424 Extragroß 30 Stück
15586424 2 Extragroß 25 Stück
15596424 3 Extragroß 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Microgard™ FR darf nie allein zum Zweck des Flammenschutzes getragen werden. Tragen Sie das Material immer über Kleidungsstücken, die EN 533 Index 2 entsprechen.
Artikelnummer. 15566424 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. BL95S0011104
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Microgard™ FR darf nie allein zum Zweck des Flammenschutzes getragen werden. Tragen Sie das Material immer über Kleidungsstücken, die EN 533 Index 2 entsprechen.
Edmont™ Microgard™ FR, das für den Einsatz über gewebter Thermoschutzkleidung wie NOMEX™ Ansell entwickelt wurde, ist ein schwer entflammbares Material, das Schutz vor Partikeln und leichten Flüssigkeitsspritzen bietet, ohne den Schutz des Arbeitnehmers bei einer Verpuffung zu beeinträchtigen.
  • Overall mit 2-teiliger Haube, abgesteppten Nähten, elastischen Einsätzen an Haube, Handgelenken, Taille und Knöcheln
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
  • Schwer entflammbares Material aus Sontara/Zellstoff/Polyester
  • 3-fach übersteppte Nähte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoverall
Größe Groß
Geschlecht Unisex
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Blau
Einwegprodukt Limited-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 2-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Non-sterile
Widerstand Chemicals
Zertifizierung/Konformität Kat. III Typ 5 & 6, EN533 Index 1, EN1073-2, EN1149-1
Anzahl Taschen Keine
Modell Inklusive Haube