Learn More
Ansell Microgard™ 2500 Standard Laborkittel mit Kragen
Artikelnummer. 15596544 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
70 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15596544 Groß 70 Stück
15506554 Extragroß 70 Stück
15586544 Mittel 70 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15596544 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH25B0020304
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet außergewöhnliche mechanische Festigkeit sowie Flüssigkeits- und Partikelschutz. Die Ansell Edmont™ MicroGARD™ 2500 Standard-Laborkittel bieten teilweisen Schutz vor Sprühchemikalien und Infektionserreger.
  • Aus mikroporösem Polypropylen-Verbundgewebe
  • Laborkittel mit Kragen
  • Mit Nietenverschluss vorne
  • Brusttasche links
  • Tasche unten rechts
  • Gebundene Nähte
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Groß
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polypropylen-Laminat
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Modell Mittellang
Anzahl Taschen 2
Saumtyp Gebunden