Beschreibung
- Schutzüberzug der Kategorie III mit dreiteiliger Kopfhaube
- Ultraschallverschweißte Nähte
- Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel
- Reißverschluss vorne und wiederverschließbare Windschutzleiste.
- Schutz vor biologischen Stoffen; verhindert das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und blutgebundenen Krankheitserregern.
- Feuchtigkeitsteam leitend, um das Risiko von Hitzestress zu verringern
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Fusselarm – zur Reduzierung des Risikos einer Kontamination in Bereichen von großer Bedeutung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Universaloveralls |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Polypropylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |