missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Microgard™ 2500 Plus PAPR Vollschutzanzüge
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Beschreibung
- Vollständig verkapselter Overall zur Verwendung mit Scott ProFlow PAPR-Belüftungseinheit, Atemschlauch und Filtern
- Elastische Doppelbündchen an Handgelenken, anhängende Socken mit Stulpen.
- Notreißschnur an der linken vorderen und linken hinteren Schulter des Trägers
- Entspricht den höchsten Schutzkategorien gegen biologische Stoffen gemäß EN 14126:2003 und ASTM F 1671; verhindert das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und blutgebundenen Krankheitserregern.
- Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Fusselarm zur Reduzierung des Risikos einer Kontamination in Bereichen von großer Bedeutung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Type 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN13034, EN14126, EN1073-2, EN1149-1 |
Farbe | Weiß |
Hood Type | Vollständig Eingekapselt |
Material | Mikroporöses Polypropylen-Laminat |
Größe | Groß |
Knöchelform | Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge |
Rückenausführung | Für Scott ProFlow2 SC/EX PAPR Lüftereinheit, Atemschläuche und Filter |
Stulpenform | Doppelt, Elastisch |
Beschreibung | Inklusive Reißleine für Notfälle, befestigte Socken mit Überklappe |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Scott ProFlow 2 SC/EX PAPR Lüftereinheit, Atemschläuche und Filter |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'