Learn More
Ansell™ Microgard™ 2500 Plus PAPR Vollschutzanzüge
Catalog Number 15546564
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Die MICROGARD™ 2500 Plus PAPR verkapselten Overalls wurden für den Einsatz mit PAPR-Atemschutzgeräten (Powered Air Purising Respirators) konzipiert und zertifiziert, um sowohl Atem- als auch Körperschutz vor gefährlichen Substanzen zu bieten.
  • Vollständig verkapselter Overall zur Verwendung mit Scott ProFlow PAPR-Belüftungseinheit, Atemschlauch und Filtern
  • Elastische Doppelbündchen an Handgelenken, anhängende Socken mit Stulpen.
  • Notreißschnur an der linken vorderen und linken hinteren Schulter des Trägers
  • Entspricht den höchsten Schutzkategorien gegen biologische Stoffen gemäß EN 14126:2003 und ASTM F 1671; verhindert das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und blutgebundenen Krankheitserregern.
  • Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
  • Fusselarm zur Reduzierung des Risikos einer Kontamination in Bereichen von großer Bedeutung
Zertifizierung/Konformität Type 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN13034, EN14126, EN1073-2, EN1149-1
Farbe Weiß
Hood Type Vollständig Eingekapselt
Material Mikroporöses Polypropylen-Laminat
Größe Groß
Knöchelform Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge
Rückenausführung Für Scott ProFlow2 SC/EX PAPR Lüftereinheit, Atemschläuche und Filter
Stulpenform Doppelt, Elastisch
Beschreibung Inklusive Reißleine für Notfälle, befestigte Socken mit Überklappe
Zur Verwendung mit (Geräte) Scott ProFlow 2 SC/EX PAPR Lüftereinheit, Atemschläuche und Filter
Anzahl Taschen Keine
Produkttyp Schutzoverall
Saumtyp Genäht, mit Klebeband geklebt
Modell Inklusive Reißleine für Notfälle, befestigte Socken mit Überklappe