Learn More
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15536614 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
40 Stück
45 Stück
Artikelnummer. 15536614
Marke: Ansell™ YY23T0013207
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Material bildet eine hervorragende Barriere gegen viele schädliche Chemikalien, ist leicht und dennoch relativ robust und langlebig. Die Ansell Edmont™ MICROGARD 2300 Plus Overalls wurden für Arbeiten bei der Umweltsanierung, für allgemeine Industriebereiche und chemische Anwendungen entwickelt.
  • Kategorie III mit 3-teiliger Haube
  • Elastische Haube, Fingerschlaufen, Handgelenke, Taille und Knöchel
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • Mehrfach beschichtete Zweikomponenten-Barriere
  • Gut sichtbares Leuchtgelb für verbesserte Arbeitssicherheit
  • Leicht und dennoch relativ stark und langlebig
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
  • Mit Haube, die mit Atemschutz getragen werden kann, und selbstklebender Reißverschlussabdeckung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 3XL
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen-beschichteter Zweikomponenten-Vliesstoff
Farbe Gelb
Einwegprodukt Limited-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch, Fingerschlaufen
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss mit Sturmklappe
Saumtyp Genäht, Geklebt
Sterilität Non-sterile
Widerstand Chemicals, Anti-static, Bloodborne Pathogens, Particle
Beschichtung Polyethylen
Zertifizierung/Konformität Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5
Beschreibung 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe
Latexfrei Yes
Anzahl Taschen Keine
Modell Inklusive Haube, Fingerschlaufen