Learn More
Ansell Weiße Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Kapuze und Überstiefeln
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube und Stiefeln mit rutschfesten Sohlen
- Weiße, eingebundene Nähte
- Elastische Einsätze an Haube, Taille und Handgelenken
- Mit Fingerschlaufen
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Antistatische Behandlung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Overalls |
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Polyethylenlaminat (Vliesstoff) |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |