Beschreibung
- Overall mit dreiteiliger Kapuze
- Weiße, eingebundene Nähte
- Elastische Einsätze an Haube, Taille, Handgelenken und Knöcheln
- Mit Fingerschlaufen
- Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe.
- Beständigkeit gegen Flüssigkeitsdurchdringung und Barriere gegen Feinstaub (> 0,01 Mikrometer)
- Hochwertige, bidirektional dehnbare, mikroporöse Folie bietet eine effektive Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel.
- Wasserdampfdurchlässig, um das Risiko von Hitzestress zu verringern
- Silikonfrei – Entscheidend bei Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm – Reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung
- Die optimierte Passform bietet Tragekomfort und Sicherheit.
- Antistatische Behandlung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Polyethylenlaminat (Vliesstoff) |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Gebunden |
| Stulpenform | Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |