Learn More
Ansell Weiße Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Kragen
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Overall mit Kragen
- Weiße, eingebundene Nähte
- Elastische Einsätze an Haube, Taille, Handgelenken und Knöcheln
- Mit Fingerschlaufen
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste.
- Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer)
- Die qualitativ hochwertige, bi-elastische, mikroporöse Folie bildet eine wirkungsvolle Flüssigkeits- und Partikelbarriere.
- Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei – Entscheidend bei Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm – Reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung
- Die optimierte Passform sorgt für Tragekomfort und Sicherheit.
- Antistatische Behandlung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Extragroß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöse Polythelenfolie |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Collared |
| Mehr anzeigen |