Learn More
Ansell Microgard™ 2000 SOCO/CSI Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15556524 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 15556524
Marke: Ansell WH20B0012803
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, damit Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann und trotzdem Widerstand gegen Sättigung flüssiger Chemikalien zu bieten. Filtert 100 % der Partikel bis 0.01 Mikrometer.
  • Selbstklebende Taschen können an jeder beliebigen Stelle auf dem Kleidungsstück angebracht werden, um die Ausrüstung zu sichern.
  • Die Fingerschlaufen verhindern ein Verrutschen der Ärmel beim Arbeiten über Kopfhöhe.
  • Schutz der höchsten Leistungsklasse vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
  • Elastische Haube, Handgelenke, Taille und Knöchel
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • 2-teilige Haube mit Kinnriemen
  • Doppelte Fingerschlaufen
  • Mit 2 Taschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Mittel
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöse Polythelenfolie
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type 2-teilig mit Kinnriemen
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Sterilität Non-sterile
Widerstand Chemicals
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Beschreibung Kapuze mit Kinnriemen, zwei Fingerschlaufen
Modell WH20-B-00-128, Inklusive Haube mit Kinnriemen, zwei Fingerschlaufen
Anzahl Taschen 2