Learn More
Ansell™ Microgard™ 1800 Standard Overalls mit Kapuze
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Elastische Einsätze an Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Gebundene Nähte
- Standard: CE-Kategorie III, Typ 5/6 EN 1149-5 (antistatisch)
- Sprühflüssigkeiten mit geringem Risikograd, Spritz- und Partikelschutz
- Dampfdurchlässig (‘atmungsaktiv’), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei, was bei Spritzlackieranwendungen von entscheidender Bedeutung ist
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Fusselarm; reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoverall |
Größe | 3 Extragroß |
Material | Mikroporöse Polythelenfolie |
Farbe | Weiß |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |
Hood Type | 3-teilig |
Verschlusstyp | 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste |