Learn More
Ansell Weiße Microgard™ 1500 Plus Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
30 Stück
40 Stück
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube, abgesteppten Nähten, elastischen Einsätzen an Haube, Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Antistatisch behandeltes SMS-Gewebe
- Atmungsaktiv, um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei, was bei Spritzlackieranwendungen von entscheidender Bedeutung ist
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Mittel |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Antistatisches SMS |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Hood Type | 3-teilig, elastisch |
| Mehr anzeigen |