Beschreibung
- Overall mit dreiteiliger Kapuze, genähten Nähten, elastischer Kapuze, Taille, Handgelenken und Knöcheln
- Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe
- Antistatisch behandelt SMS Stoff
- Atmungsaktiv, um das Risiko von Hitzestress zu verringern
- Silikonfrei, was bei Spritzlackieranwendungen von entscheidender Bedeutung ist
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Overalls |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Antistatisches SMS |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |