Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
Medium
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
4XL
5X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
40 Stück
Beschreibung
- Category III Coverall with 3-piece hood
- Stitched seams (Red colour)
- Elasticated wrists, finger loops, waist and ankles.
- 2-way front zipper with re-sealable storm flap.
- Flame retardant and anti-static
- Nonwoven SMMS polypropylene
- Air and water vapour permeable ('breathable') to help reduce the risk of heat stress
- Anti-staticaccording to EN1149-5
- Optimized body fit ensures full freedom of movement when worn over heat and flame protective clothing (EN ISO 14116 Index 2 or above).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flame-resistant Coveralls |
| Größe | 5X-Large |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Antistatisches SMS |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Taillenform | Elastic at Back |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastic, Fingerschlaufen |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Mehr anzeigen |