Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15586574
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
40 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15586574 3XL 30 Stück
15546574 M 40 Stück
15566574 XL 40 Stück
15556574 L 40 Stück
15576574 2XL 30 Stück
17131035 S 40 Stück
30058132 4XL 30 Stück
18020130 4XL 1 Stück
30058133 5XL 30 Stück
18050130 5XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15586574 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. WR17S0011107
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MICROGARD™ Der 1500 Plus FR Overall mit Kapuze besteht aus einem hoch atmungsaktiven, antistatischen Material. SMS Gewebe, das die neuesten Entwicklungen in der Mikrofasertechnologie nutzt, um eine gute Filtrationseffizienz zu gewährleisten.
  • Overall der Kategorie III mit 3-teiliger Haube
  • Abgesteppte Nähte (rot)
  • Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste.
  • Schwer entflammbar und antistatisch
  • SMMS-Polypropylen-Vliesstoff 
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
  • Die optimierte Passform gewährleistet volle Bewegungsfreiheit beim Tragen über Wärme- und Flammschutzkleidung (EN ISO 14116 Index 2 oder höher).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Flammfeste Overalls
Größe 3XL
Geschlecht Unisex
Material SMMS-Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch, Fingerschlaufen
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Antistatisch, Flamme, Partikel
Zertifizierung/Konformität Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN13034, EN1073-2, EN1149-5, EN ISO 14116
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Modell Inklusive Haube, Fingerschlaufen