Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overalls mit Kapuze
Beschreibung
- Overall der Kategorie III mit 3-teiliger Haube
- Abgesteppte Nähte (rot)
- Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste.
- Schwer entflammbar und antistatisch
- SMMS-Polypropylen-Vliesstoff
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Die optimierte Passform gewährleistet volle Bewegungsfreiheit beim Tragen über Wärme- und Flammschutzkleidung (EN ISO 14116 Index 2 oder höher).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flammfeste Overalls |
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMMS-Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Eingeschränkte Verwendung |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch, Fingerschlaufen |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |