Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filtertrichter mit Supor™ Membran
Gebrauchsfertige, sterile und einzeln verpackte MicroFunnel Filtertrichter reduzieren die Gefahr von Kreuzkontamination.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4806
59.23 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.43650kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17114411
  • 456.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfaches Entfernen des Trichters durch Drücken für den Zugang zur Membran – kein Verdrehen und damit weniger RSI und Membranrisse
  • Bewährtes Leistungsverhalten der Membran
  • Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
50/Packung
Glatt
0,2 μm
Steril
Supor (PES)