Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filtertrichter mit Polycarbonat-Membran
Trichter, ideal für die Konzentration von Organismen in flüssigen Proben.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) FMFNL3020
Additional Details : Gewicht : 1.71000kg
Beschreibung
- Die flache, glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Elution von Organismen oder Partikeln
- Die gebrauchsfertige Einweg-Ausführung verhindert Kreuzkontamination der Proben
Spezifikation
300 mL | |
Polycarbonat-Membran | |
0,4 μm | |
Steril |