Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filtertrichter mit Polycarbonat-Membran
Trichter, ideal für die Konzentration von Organismen in flüssigen Proben.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) FMFNL1050
Additional Details : Gewicht : 1.22550kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17104731
  • 294.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die flache, glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Elution von Organismen oder Partikeln
  • Die gebrauchsfertige Einweg-Ausführung verhindert Kreuzkontamination der Proben
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
Polycarbonat-Membran
0,4 μm