Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filtertrichter mit Petrischalendeckelkit und GN-6 Membran
Gebrauchsfertig, steril, einzeln verpackt mit einem Deckelkit für die Anwendung an der Kultur vor Ort und Stelle, verringert die Wahrscheinlichkeit einer Kreuzkontamination.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4810
Additional Details : Gewicht : 1.61500kg
Beschreibung
- Einfaches Herausdrücken des Trichters, um auf die Membran zuzugreifen
- Kein Verdrehen bedeutet weniger RSI und gerissene Membranen
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
100 mL | |
50/Packung | |
Kariert |
0,45 μm | |
Steril | |
Metricel Zellulosemischester |