Learn More
Cytiva MicroFunnel™ Filtertrichter mit GN-6 Membran
Gebrauchsfertige, sterile und einzeln verpackte MicroFunnel Filtertrichter reduzieren die Gefahr von Kreuzkontamination.
Marke: Cytiva 4804
1568.46 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfaches Entfernen des Trichters durch Drücken für den Zugang zur Membran – kein Verdrehen und damit weniger RSI und Membranrisse
- Bewährtes Leistungsverhalten der Membran
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
100 mL | |
200/Packung | |
200/Packung, einzeln verpackt |
0,45 μm | |
Steril | |
GN-6 Metricel Membran aus Cellulosemischester |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva MicroFunnel™ Filtertrichter mit GN-6 Membran > 200/Packung, einzeln verpackt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur