Learn More
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX/EL406 Spenders
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,02 cm
0,035 cm
0.035 cm
Typ:
Ersatz-Schlauchset für geringes Volumen
Ersatz-Schlauchset für mittleres Volumen
Ersatzschlauchset für große Mengen
Material:
Geformtes Polypropylen
Kapazität (metrisch):
1 bis 50 μl
10 bis 3000 μl
5 bis 2500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Volume range 1 μL to 10 mL
- Accommodates 6- to 1536-well microplates, PCR trays, deep-well microplates, microtubes and other tube configurations up to 4 in. in height
- Dispense 1536 wells in 18 s.
- Cassettes can be autoclaved without recalibration
- Dispense up to eight reagents at one time
- Customizable dispense pattern allows skipped columns or rows
- Built-in priming trough
- Easy maintenance of individually replaceable tips and choice of replacement cassettes or tubing
- Compatible with Bio-Stack microplate stacker 11-120-601 for increased throughput
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 bis 3000 μl |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.014 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 0,035 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Liquid Handling |
| Schritten | 10 μl |
| Material | Geformtes Polypropylen |
| Typ | Ersatzschlauchset für große Mengen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Multiflo Dual Syringe Dispenser Module, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser |