Learn More
Ansell Edmont™ Microflex™ Einweghandschuhe aus Nitril mit extralangen Bündchen
Beschreibung
Zusätzlicher Schutz des Oberarms und verbesserter Schutz vor Kreuzkontamination.Die weiche Nitrilformulierung sorgt für eine bequeme Passform und ein angenehmes Tragegefühl, während das verbesserte Manschettendesign verhindert, dass Handschuhe nach unten
- Ellenbogenlanges 400 mm-Bündchen bietet zusätzliche Sicherheit gegen Kreuzkontamination
- Bestehend aus weicher Nitrilformulierung für eine bequeme Passform und Anfühlung
- Texturierte Finger und Handflächen stellen einen sicheren Griff bei einer Vielzahl von Anwendungen sicher
- Nitrilformulierung bietet eine bessere Beständigkeit gegen Durchstechen und Chemikalien als natürliches Gummilatex
- Handschuhe sind zum Schutz der Produktintegrität in Polybeutel verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 3577, TYP II, CE 0493 |
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Blau |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Chemikalienresistente Handschuhe |
| Größe | Extragroß |
| Sterilität | Nicht steril |
| Mehr anzeigen |