Learn More
Ansell Edmont™ Microflex™ Einweghandschuhe aus Nitril mit extralangen Bündchen
Artikelnummer. 15547304
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15547304 Klein 100 Stück
15527304 Extragroß 100 Stück
15537304 2XL 100 Stück
15557304 Mittel 100 Stück
15567304 Groß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15547304 Lieferant Ansell Edmont™ Lieferanten-Nr. 93243070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.40 CHF
    55.18 CHF / 100 Stück
    Sparen 33.22 CHF
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zusätzlicher Schutz des Oberarms und verbesserter Schutz vor Kreuzkontamination. Die weiche Nitrilformulierung sorgt für eine bequeme Passform und ein angenehmes Tragegefühl, während das verbesserte Manschettendesign verhindert, dass Handschuhe nach unten rollen.
Zusätzlicher Schutz des Oberarms und verbesserter Schutz vor Kreuzkontamination.Die weiche Nitrilformulierung sorgt für eine bequeme Passform und ein angenehmes Tragegefühl, während das verbesserte Manschettendesign verhindert, dass Handschuhe nach unten
  • Ellenbogenlanges 400 mm-Bündchen bietet zusätzliche Sicherheit gegen Kreuzkontamination
  • Bestehend aus weicher Nitrilformulierung für eine bequeme Passform und Anfühlung
  • Texturierte Finger und Handflächen stellen einen sicheren Griff bei einer Vielzahl von Anwendungen sicher
  • Nitrilformulierung bietet eine bessere Beständigkeit gegen Durchstechen und Chemikalien als natürliches Gummilatex
  • Handschuhe sind zum Schutz der Produktintegrität in Polybeutel verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 3577, TYP II, CE 0493
Anwendungen Industrie
Farbe Blau
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0,12mm
Fingerhandschuh Texturiert
Art der Handschuhstulpe Verlängert, perlenbesetzt
Modell 93-243
Verpackungsart Polybeutel
Menge 100/Packung
Zugfestigkeit 14 MPa
Länge (metrisch) 400 mm
Breite (metrisch) 86 mm