Learn More
Ansell MICROFLEX™ - Statisch ableitender Handschuh - Schwarz
Artikelnummer. p-200000346 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17895836
Marke: Ansell 94242070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Statisch ableitender Handschuh: Außergewöhnlicher Schutz vor elektrostatischer Entladung. Niedriger vertikaler Widerstand: unter 108 Ω. TNT™ Chemical Splash Resistance Technology: Verbesserter Schutz vor Chemikalien.
  • Die ersten statisch ableitenden Einweghandschuhe von Ansell: MICROFLEX™ 94-242 Handschuhe verringern das Risiko elektrostatischer Entladungen, die in explosionsgefährdeten Umgebungen zur Selbstentzündung führen können.
  • Niedriger vertikaler Widerstand: Proprietäre Nitrilformulierung mit einem technischen Material, das Elektrizität durch das Handschuhpolymer leitet, für einen niedrigen vertikalen Widerstand unter 108 Ω
    Fortschrittlicher Schutz: Hergestellt mit TNT™ Chemical Splash Resistance Technology für weichen, dauerhaften Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • Touchscreen-kompatibel: Bietet kapazitive und resistive Touchscreen-Fähigkeit bei der Arbeit mit Industrieelektronik.
  • Bessere Sicht: Die schwarze Farbe bietet einen Kontrast zu potenziell brennbarem Staub und verbirgt gleichzeitig das Erscheinungsbild von Ölen, Schmutz und Flecken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
ASTM F739 No
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Arrette du 05/08/2020|ASTM D6319|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Yes
Beschreibung Disposable static dissipative gloves
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industriell
AQL 1.5
Coating Material Uncoated
Farbe Black
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Hand Beidhändig
Laboratory/Cleanroom Use Industrial Gloves|Laboratory Gloves
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp ESD Gloves
Größe 7
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 4.7 to 6.2 in.
Dicke (metrisch) 12 to 16 cm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
FDA 510 (k) No
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handling chemicals and cleaning materials Handling of tools Equipment, maintenance and repair Food processing and handling Unpacking of bulk goods Product shipping, transport and delivery Packaging and labeling Oil, fluids and filter change Inspection of parts, equipment
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Beaded
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 94-242
Beständig gegen Electrostatic discharge; Chemicals
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Länge (metrisch) 24.5 cm