Learn More
Ansell Edmont™ Microflex™ 93-856 Serie Einweg-Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
10.5 – 11
6.5 – 7
7.5 – 8
8.5 – 9
9.5 – 10
Packungsgröße:
100 Stück
Beskrivelse
- Einweghandschuhe aus Nitril
- Durch die hellorange Farbe sind Hände auch bei schlechten Lichtverhältnissen und in größeren Entfernungen sichtbar
- Erhöhte Sicherheitsbedingungen für verschiedene Arbeitsumgebungen.
- Über längere Zeiträume als andere Einweghandschuhe aus Nitril gegen verschiedene Industriechemikalien beständig
- Die verlängerte Manschette bietet einen verbesserten Schutz bei Untersuchungshandschuhen an den hochempfindlichen Bereichen des Handgelenks und Unterarms
- Texturierte Finger sorgen für eine starke Griffigkeit und maximalen Arbeitsschutz
- Puderfrei
- Nicht aus Naturlatex hergestellt, um vor Hautallergien vom Typ 1, Hautreizungen und Hauttrockenheit zu schützen
Anwendungen:
- Montage und Inspektion
- Notfalldienste
- Laboranalysen
- Labortests
- Wartung von Geräten und Instrumenten
- Wartung und Reinigung von Instrumenten
- Lackier- und Spritzbetriebe
- Patientenuntersuchungen
- Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten
- Lagerarbeiten
- Nachbetanken
- Tatortanalyse
- Exploration, Bohren und Strahlen
Tekniske data
Tekniske data
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003 |
| Beschreibung | Griffausführung: Texturierte Finger |
| Farbe | Orange |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
| Größe | 8.5 – 9 |
| Dicke (metrisch) | 0,13 mm |
| Art der Handschuhstulpe | Mit Beads |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion