Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-360 Polychloropren-Reinraumhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16318411
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16318411 10 50 Stück
16378401 6 50 Stück
16388401 7 50 Stück
16398401 8 50 Stück
16308411 9 50 Stück
16328411 11 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16318411 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 93360100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.65 CHF
    41.97 CHF / 50 Stück
    Sparen 25.68 CHF
    37% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht sterile Einweg-Reinraumhandschuhe aus Nitril und Neopren (Polychloropren) bestehen aus einem synthetischen Verbundmaterial und bieten einen robusten Schutz vor Chemikalien. Geeignet für die Klasse 100/ ISO 5 Reinraumumgebungen.
  • Antistatische Reinraumhandschuhe verfügen über ein dreilagiges Design.
  • Bieten Schutz vor aggressiven Chemikalien wie Säuren, Basen und verschiedenen Lösungsmitteln.
  • Die besonders weiche, firmeneigene Rezeptur vereint Komfort, Tastsinn und Fingerfertigkeit.
  • Das silikonfreie Nitril-Neopren-Kompositmaterial ist latexfrei und beugt somit dem Risiko von Latexallergien vom Typ I vor.
  • Nicht teilnehmend EasyTear Verpackung zur Reduzierung des Risikos einer möglichen Kontamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016
Chemotherapeutic Rated Ja
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Nein
AQL 0,65
Farbe Teal
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,20 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Größe 10
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,9 mil
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modell 93-360
Verpackungsart Karton
Menge 500/Pk.
Serie MICROFLEX™ 93-360
Zugfestigkeit 22 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm