Learn More
Ansell Microflex™ 92-134 Nitrilhandschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
S
M
L
Extragroß
Größe 2X Large, 2X-Large
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Beschreibung
- The MICROFLEX™ 92-134 disposable nitrile examination glove offers tactility and comfortable protection across numerous applications
- The lightweight, soft and stretchy nitrile formulation offers a comfortable fit and feel with the tactile sensitivity needed for fine motor control
- Designed with textured fingertips for secure handling of tools and materials
- Testing with NA medical team
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 18889:2019, ISO 9001 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Category III, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blue |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Mehr anzeigen |