Learn More
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Doppelmuffe Edelstahl
Artikelnummer. 31237679
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Innensechskantschrauben
Rändelschrauben
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält
31237679 Rändelschrauben
31237672 Innensechskantschrauben
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31237679 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 2385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.40 CHF
    20.88 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.52 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die neue MicroFix Doppelmuffe aus Edelstahl verbindet zwei Stäbe bis 13 mm besonders platzsparend und stabil. Ideal für beengte Einbausituationen wie unter Laborabzügen oder in bestehenden Gestellen. Die Rändelschrauben ermöglichen zuverlässige Hand- oder Inbusschlüssel-Fixierung.
  • Aus Edelstahl: korrosionsbeständig und stabil
  • Rechtwinklige oder T-Verbindung von zwei Stäben bis Ø 13 mm
  • Minimaler Platzbedarf: Durchmesser 25 mm, Länge 30 mm
  • Alu-Rändelschrauben für werkzeugloses Anziehen von Hand
  • Zusatzfunktion: Integrierte Innensechskantvertiefung in der Rändelschraube – für optionales Anziehen mit Inbusschlüssel (SW 3 mm) bei erhöhtem Sicherheitsbedarf.
  • Alternativ: Mit Innensechskantschrauben erhältlich
Spezifikation
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 30 mm
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Enthält Rändelschrauben
Produkttyp Stativmuffe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gewicht (metrisch) 50 g