Learn More
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead Edelstahl
Artikelnummer. 31237672
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Innensechskantschrauben
Rändelschrauben
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält
31237672 Innensechskantschrauben
31237679 Rändelschrauben
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31237672 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 2386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.98 CHF
    18.24 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.74 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der MicroFix-Anschlusskopf bietet eine kompakte und stabile Verbindungslösung und eignet sich daher ideal für sichere Stangenaufbauten in beengten Laborumgebungen.
  • Hergestellt aus Edelstahl: korrosionsbeständig und langlebig
  • Rechtwinklige oder T-förmige Verbindung zweier Stäbe bis zu Ø 13 mm
  • Ultrakompakte Abmessungen: 25 mm Durchmesser, 30 mm Länge
Spezifikation
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 30 mm
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Enthält Innensechskantschrauben
Produkttyp Stativmuffe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gewicht (metrisch) 47 g