Learn More
Micronova Mikrofaser SlideMop Abdeckung
Artikelnummer. 30533183 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen:
4,75 x 16 in.
Packungsgröße:
24 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen Packungsgröße
30533183 4,75 x 16 in. 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533183 Lieferant Micronova Lieferanten-Nr. MZCRAA316
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wischsystem mit einfacher, effektiver, berührungsloser Bedienung, ideal zur Aufnahme und Absorption feinster Partikel.
  • Verwendung mit Micronova Ladesystem BucketBinders™ oder modulare Wagensysteme für eine optimale Gesamtleistung
  • Hochabsorbierender Mikrofaserbezug, ideal zum Aufsaugen von Flüssigkeiten und feinen Partikeln
  • Für das traditionelle Eintauchen und Auswringen oder für Ladeverfahren, bei denen die Flüssigkeitsentsorgung und/oder die Platzersparnis eine Herausforderung darstellen
  • Die V-förmige Tasche ermöglicht ein einfaches Aufschieben und Abnehmen sowie die Verwendung mit anderen 16-in.-Flachmopprahmen.
  • Für die berührungslose Option verwenden Sie Edelstahl oder Kunststoff. SlideMop™ Adapter (QSM, QPSM)
  • Für ein leichtes und einfaches Aufschieben verwenden Sie bitte Kunststoff. SlimLine™ Adapter (QPSL)
  • Robuste Moppkonstruktion; waschbar und autoklavierbar.
Spezifikation
Abmessungen 4,75 x 16 in.
Produkttyp Moppabdeckung
Farbcode Blau
Kopftyp Rechteckig
Farbe Blau
Länge (angloamerikanisch) 4,75 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 12.07 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 40.64 cm
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Menge 24 Pk.
Zur Verwendung mit (Geräte) QSM, QPSM
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von Böden, Wänden und Decken
Zertifizierung/Konformität Hergestellt ohne Rohstoffe
Color-coded Ja
Material Mikrofaser-Polyester