Learn More
Mikrokristallines Cellulosepulver, 98,6 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434732 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11434732 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11434732 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219149980
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Microcrystallline cellulose powder
Farbe Weiß
CAS 9004-34-6
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich 0.986
Menge 100 g