Learn More
Ansell MICROCHEM™ 6000
Artikelnummer. p-7228383
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3XL
Modell:
O60A812E
O60A813E
O60A818E
O60A819E
O60T801B
O60T802E
O60T803E
O60T808E
O60T809E
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17100915
Marke: Ansell OR60T0080104G02
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Protective suit with multi-layer chemical barrier technology for Type 1 / Level A Gas-tight protection.
  • Ausgezeichneter chemischer Schutz, >480 min für 15 Chemikalien gemäß EN 943-2:2002
  • Innovative Stofftechnologie, leistungsstarkes Barrierelaminat mit Gewebeverstärkung
  • Leicht und flexibel
  • Gut sichtbares Leuchtorange für verbesserte Arbeitssicherheit
  • Ultraschallverschweißte und unter Heißluft verklebte Nähte
  • DYNAT/YKK Gasdichter Reißverschluss gewährleistet Schutz und Funktion in den widrigsten chemischen Umgebungen
  • Der Reißverschluss hat eine äußere Reißverschlussklappe aus dem gleichen Material wie der Anzug
  • Das halbstarre 3-schichtige GAG-Visier sorgt für hervorragende optische Klarheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre, Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Tankreinigung
Material Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff
Größe Groß
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Modell O60T801B
Aufhängung 230 gsm
Gewicht (metrisch) 230 gsm