Learn More
Ansell MICROCHEM™ 6000
Artikelnummer. 17190915
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3XL
Modell:
O60A812E
O60A813E
O60A818E
O60A819E
O60T801B
O60T802E
O60T803E
O60T808E
O60T809E
Packungsgröße:
1 Stück
54 product options available for selection
Product selection table with 54 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Modell Packungsgröße
17190915 3XL O60T802E 1 Stück
17100915 Groß O60T801B 1 Stück
17100925 Klein O60T803E 1 Stück
17100945 Groß O60T809E 1 Stück
17100955 Klein O60A812E 1 Stück
17100965 2XL O60A813E 1 Stück
17100975 Groß O60A818E 1 Stück
17110915 Extragroß O60T801B 1 Stück
17110925 Mittel O60T803E 1 Stück
17110945 Extragroß O60T809E 1 Stück
17110955 Mittel O60A812E 1 Stück
17110965 3XL O60A813E 1 Stück
17110975 Extragroß O60A818E 1 Stück
17120915 2XL O60T801B 1 Stück
17120925 Groß O60T803E 1 Stück
17120935 Klein O60T808E 1 Stück
17120945 2XL O60T809E 1 Stück
17120955 Groß O60A812E 1 Stück
17120975 2XL O60A818E 1 Stück
17130915 3XL O60T801B 1 Stück
17130925 Extragroß O60T803E 1 Stück
17130935 Mittel O60T808E 1 Stück
17130945 3XL O60T809E 1 Stück
17130955 Extragroß O60A812E 1 Stück
17130975 3XL O60A818E 1 Stück
17140915 Klein O60T802E 1 Stück
17140925 2XL O60T803E 1 Stück
17140935 Groß O60T808E 1 Stück
17140955 2XL O60A812E 1 Stück
17140975 Klein O60A819E 1 Stück
17150915 Mittel O60T802E 1 Stück
17150925 3XL O60T803E 1 Stück
17150935 Extragroß O60T808E 1 Stück
17150955 3XL O60A812E 1 Stück
17150975 Mittel O60A819E 1 Stück
17160915 Groß O60T802E 1 Stück
17160935 2XL O60T808E 1 Stück
17160955 Klein O60A813E 1 Stück
17160975 Groß O60A819E 1 Stück
17170915 Extragroß O60T802E 1 Stück
17170935 3XL O60T808E 1 Stück
17170955 Mittel O60A813E 1 Stück
17170975 Extragroß O60A819E 1 Stück
17180905 Klein O60T801B 1 Stück
17180915 2XL O60T802E 1 Stück
17180935 Klein O60T809E 1 Stück
17180955 Groß O60A813E 1 Stück
17180965 Klein O60A818E 1 Stück
17180975 2XL O60A819E 1 Stück
17190905 Mittel O60T801B 1 Stück
17190935 Mittel O60T809E 1 Stück
17190955 Extragroß O60A813E 1 Stück
17190965 Mittel O60A818E 1 Stück
17190975 3XL O60A819E 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 54 options available.
54 options
Artikelnummer. 17190915 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. OR60T0080207GA1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Protective suit with multi-layer chemical barrier technology for Type 1 / Level A Gas-tight protection.
  • Ausgezeichneter chemischer Schutz, >480 min für 15 Chemikalien gemäß EN 943-2:2002
  • Innovative Stofftechnologie, leistungsstarkes Barrierelaminat mit Gewebeverstärkung
  • Leicht und flexibel
  • Gut sichtbares Leuchtorange für verbesserte Arbeitssicherheit
  • Ultraschallverschweißte und unter Heißluft verklebte Nähte
  • DYNAT/YKK Gasdichter Reißverschluss gewährleistet Schutz und Funktion in den widrigsten chemischen Umgebungen
  • Der Reißverschluss hat eine äußere Reißverschlussklappe aus dem gleichen Material wie der Anzug
  • Das halbstarre 3-schichtige GAG-Visier sorgt für hervorragende optische Klarheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre, Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Tankreinigung
Größe 3XL
Modell O60T802E
Gewicht (metrisch) 230 gsm