Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15526444 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Unit Size:
10 Stück
Product Code. 15526444
Brand: Ansell™ GR40T0011107
Only null left
Add to basket
Add to basket
Das Material bildet eine außergewöhnliche Barriere gegen organische und anorganische Chemikalien und biologische Stoffe. Die Ansell Edmont™ Microchem™ 4000 Overalls mit Haube bestehen aus einem einzigartigen mehrschichtigen Material, das leicht, aber dennoch robust ist.
  • Overall mit elastischer 2-teiliger Haube und Fronteinstiegsystem mit Doppelreißverschluss.
  • Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
  • Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Textilähnliches Innenfutter für mehr Tragekomfort
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 3XL
Geschlecht Unisex
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Grün
Einwegprodukt Limited-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Doppelt, Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type 2-teilig, elastisch
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss vorne
Saumtyp Geklebt, Geschweißt
Widerstand Chemicals
Zertifizierung/Konformität Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Anzahl Taschen Keine
Modell Inklusive Haube