Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Apollo Vollschutzanzüge
Artikelnummer. p-7074273 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 15546454
Marke: Ansell™ GR40T0012603
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwendet von Feuer- und Rettungsmannschaften in aller Welt. Der MICROCHEM™ 4000 APOLLO Anzug ist ein vollständig verkapselter, flüssigkeitsdichter Chemischutzanzug, der zur Verwendung mit eigenständigen Atemschutzgeräten (SCBA) entwickelt wurde.
  • Vollständig verkapselter Overall
  • Doppelreißverschluss hinten
  • Erweiterter Rücken zum internen Tragen eines eigenständigen Atemgeräts (SCBA)
  • Ausatemventile hinten
  • Innenklammern
  • “Reißleine” für den Notfall zum schnellen Ausziehen
  • Befestigte Socken mit Stulpen
  • Befestigte Ansell Barrierehandschuhe™ mit Manschetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Typs 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw Material handling, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of equipment
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrschichtiges Barrier-Laminat
Größe Mittel
Knöchelform Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge
Verschlusstyp Doppelreißverschluss hinten
Stulpenform Angefügte Handschuhe
Flaschenhalstyp mit Kapuze
Anzahl Taschen Keine
Produkttyp Gekapselte Overalls
Saumtyp Geschweißt, geklebt
Modell Enthält anhängende Ansell Barrier™ Handschuhe, integrierte Socken mit Überklappe für den Stiefel, vollständig gekapselte Kapuze