Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Overalls mit Kapuze und integrierten Füßlingen
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Zu den typischen innovativen Merkmalen, die zum Schutz entwickelt wurden, gehören duale Reißverschlusssysteme und doppelte Manschetten
- Leicht und strapazierfähig
- Gut sichtbares Leuchtgelb für verbesserte Arbeitssicherheit
- Antistatisch
Spezifikation
Größe | S |
Material | Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff |
Farbe | Gelb |
Saumtyp | Geschweißt |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern und Tanks und Prozessanlagen, Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Lastkraftwagen und Fahrzeugen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Produktinspektion, Mischen oder Verladen von Chemikalien, Reinigung von Anlagen und Maschinen |
Gewicht (metrisch) | 80 gsm |
Modell | Y30W122 |