Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Schürzen mit Ärmeln
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3XL
Packungsgröße:
40 Stück
45 Stück
Beschreibung
- Schürze mit Ärmeln
- Klettverschluss hinten
- Elastisch am Handgelenk
- Verschweißte Nähte
- Mehrschichtiges Barrieregewebe, das gegen zahlreiche Chemikalien schützt
- Gut sichtbares Leuchtgelb für verbesserte Arbeitssicherheit
- Leicht und dennoch langlebig
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schutzmantel |
| Größe | Groß |
| Material | Mehrschichtiges Barrierelaminat |
| Farbe | Gelb |
| Verschlusstyp | Haken und Schlaufe hinten |
| Sterilität | Non-sterile |
| Stulpenform | Elastisch |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Zertifizierung/Konformität | Typ PB 3/4 EN 14605, Typ PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1 |
| Saumtyp | Ultraschallgeschweißt |