Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 10403675 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
2 ml
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Schraubverschluss
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10403675
Marke: BRAND™ 780759
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Deckelgewinde (PP) und das Reaktionsrohr (PP) sind perfekt aufeinander abgestimmt und bieten in Kombination mit der Silikondichtung einen zuverlässigen Schutz vor dem Austreten oder Eindringen von Flüssigkeiten
  • Sterile Reaktionsröhrchen werden mit Schraubabdeckungen  geliefert und sind nicht-mutagen und nicht-zytotoxisch
  • Mit mattem Beschriftungsfeld
  • Applikation: -196 °C bis 121 °C
  • Sterilität/SAL-Wert (Sterilisierungsvertrauensgrad) 10-6
  • Frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
  • Für ein effizientes Probenmanagement sind farbige Abdeckungen erhältlich
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 2 ml
    Material Polypropylen
    Höhe (metrisch) 44 mm
    Enthält Ohne Sockel
    Graduated Ja
    Verschlusstyp Schraubverschluss
    Max. RZB 20.000 G
    Graduierungen bis 1,2 ml
    Durchmesser (metrisch) 13 mm