Learn More
Heathrow Scientific Mikrozentrifugenröhrchen, naturfarben
Artikelnummer. 16300776 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 ml
0,5 ml
1,5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 16300776
Marke: Heathrow Scientific HS4325
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mikrozentrifugenröhrchen haben aufgesetzte flache Verschlüsse, die eine einfache Einhandbedienung ermöglichen.
  • 100 % Polypropylen
  • Mattierter Beschriftungsbereich und mit Spritze durchstechbarer Verschluss
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Art der Kappe Flach
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlussmaterial Polypropylen
Beschreibung Mikrozentrifugenröhrchen
Autoklavierbar Autoclavable
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 40,2 mm
Anzahl pro Packung 1000/Pckg.
Volumen (metrisch) 1,5 ml
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Verschlusstyp Attached Snap Cap
Bodenform Conical
Max. RZB 16.400 × g
Graduierungen 0,1, 0,5, 1 ml
Form Cylindrical
Produkttyp Microcentrifuge Tube