Learn More
BRAND™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
Auf die Aufnahme von 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen ausgelegt. BrandTech™ BRAND™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen bestehen aus autoklavierbarem Polypropylen mit einem Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und +90 °C. Die Ausführungen für 84 Röhrchen und 128 Röhrchen sind auf 1.5 ml-Röhrchen ausgelegt und dank der alphanumerischen Markierungen stapelbar. Die Ausführung für 20 Röhrchen verfügt über nummerierte Positionen und ist entweder für 1.5 ml-Röhrchen oder 0.5 ml-Röhrchen mit einem Adapter geeignet.
- Hergestellt aus autoklavierbarem Polypropylen (121°C, 2 bar, gemäß DIN EN 285).
- BRAND™ Mikrozentrifugengestelle sind als Modelle für 20-, 84- und 128-Röhrchen erhältlich.
- Die 84-Röhrchen- und 128-Röhrchenmodelle fassen 1.5 ml-Röhrchen, sind stapelbar und sind alphanumerisch gekennzeichnet
- Betriebstemperaturbereich -20°C bis +90°C.
- Das 20-Röhrchenmodell besitzt nummerierte Plätze und fasst entweder 1.5 ml-Röhrchen oder 0.5 ml-Röhrchen mit einem Adapter (Kat. Nr. 780608).
- Fasst auch Mikrozentrifugenröhrchen anderer Hersteller.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen |
| Array | 8 x 16 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Rot |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (11 mm) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 128 |
| Form | Rechteckig |
| Einschübe | None |
| Stapelbar | Ja |
| Mehr anzeigen |