Learn More
BRAND™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 10203351 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rot
Weiß
Positionen:
20
84
128
Menge:
1
5/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10203351
Marke: BRAND™ 4341002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Aufnahme von 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen konzipiert. Die Racks für Mikrozentrifugenröhrchen bestehen aus autoklavierbarem Polypropylen mit einem Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und +90 °C.
Auf die Aufnahme von 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen ausgelegt. BrandTech™ BRAND™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen bestehen aus autoklavierbarem Polypropylen mit einem Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und +90 °C. Die Ausführungen für 84 Röhrchen und 128 Röhrchen sind auf 1.5 ml-Röhrchen ausgelegt und dank der alphanumerischen Markierungen stapelbar. Die Ausführung für 20 Röhrchen verfügt über nummerierte Positionen und ist entweder für 1.5 ml-Röhrchen oder 0.5 ml-Röhrchen mit einem Adapter geeignet.
  • Hergestellt aus autoklavierbarem Polypropylen (121°C, 2 bar, gemäß DIN EN 285).
  • BRAND™ Mikrozentrifugengestelle sind als Modelle für 20-, 84- und 128-Röhrchen erhältlich.
  • Die 84-Röhrchen- und 128-Röhrchenmodelle fassen 1.5 ml-Röhrchen, sind stapelbar und sind alphanumerisch gekennzeichnet
  • Betriebstemperaturbereich -20°C bis +90°C.
  • Das 20-Röhrchenmodell besitzt nummerierte Plätze und fasst entweder 1.5 ml-Röhrchen oder 0.5 ml-Röhrchen mit einem Adapter (Kat. Nr. 780608).
  • Fasst auch Mikrozentrifugenröhrchen anderer Hersteller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen
Array 6 x 14
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Rot
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 mm)
Material Polypropylen
Positionen 84
Form Rectangular
Einschübe None
Stapelbar Yes
Sterilität Non-sterile
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 26.7 cm
Breite (metrisch) 12.7 cm
Höhe (metrisch) 3.81 cm