Learn More
Masterflex™ Schlauch mit Mikrobohrung
Artikelnummer. 15395408
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,02 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15395408 1,02 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15395408 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0641904
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für allgemeine Laborarbeiten und pharmazeutische Verwendung.
  • Für allgemeinen Einsatz in Labor und Pharmazie, insbesondere bei Präzisions-Injektions- oder Dispensieranwendungen
  • Hervorragend geeignet für Peristaltikpumpenanwendungen mit niedrigem Durchfluss.
  • Extrem flexibel.
  • Nicht toxisch.
  • Nicht pyrogen.
  • Biokompatibel.
  • Kristallklar.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;NSF-51;NSF-61;3A;Nicht-Phthalat;USP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1,02 mm
Material Tygon ND-100-80
Außendurchmesser (metrisch) 1,78 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30,5 m
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -31 °C
Sterilisationsmethode Autoklav, ETO oder Gammabestrahlung
Farbe Klar
Max. Operating Temperature (Metric) 85 °C