missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 96-Well GPLE Reaction Plates with Barcode

Artikelnummer. 15266545 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Platten
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15266545

Marke: Applied Biosystems™ 4481192

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe durch dünnwandige Wells aus Polypropylen

  • Applied Biosystems MicroAmp Optische 96-Well-GPLE-Reaktionsplatten mit Barcode werden auf optimale Passform und Leistung mit Applied Biosystems Standard (0,2 ml) 96-Well-Thermocyclern, 0,2 ml-Echtzeit-PCR-Geräten und genetischen Analysatoren validiert und getestet.
  • Zu den Merkmalen der MicroAmp Optischen 96-Well-GPLE-Reaktionsplatten gehören:
  • Jede Charge ist zertifiziert DNA-, RNase- und PCR-Inhibitor-frei
  • Zur Verwendung im Labor
  • Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
  • Hervorragende Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe durch dünnwandige Wells aus Polypropylen
  • Erhöhtes Deck für eine effiziente Plattenversiegelung, um Verdunstungen zu verhindern und Kontaminationen zu minimieren
  • Die MicroAmp Optischen 96-Well-Reaktionsplatten bestehen aus einem einzigen starren Stück Polypropylen und verfügen über ein erhöhtes Deck für eine effiziente Plattenversiegelung.
  • Die dünnwandigen Polypropylen-Wells bieten eine hervorragende Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe für eine schnelle, effiziente PCR-Amplifikation.
  • Diese MicroAmp Optischen 96-Well-Reaktionsplatten enthalten einen einzelnen Barcode (einschließlich eines für den Menschen lesbaren Barcodes) auf der Unterseite (Reihe H1-H12) der Platte.
  • Die Reaktionsplatten bestehen aus GPLE-Kunststoffen (General Purpose Lab Equipment), und jede Charge wird in einer ISO 13485-registrierten Einrichtung als frei von DNA-, RNase- und PCR-Inhibitoren zertifiziert. GPLE-Kunststoffe eignen sich ideal für diagnostische Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Verpackung 10 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,3 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 10 Platten
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt