Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast Optical 96-Well GPLE Reaction Plates
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
- Applied Biosystems MicroAmp Fast Optische 96-Well-GPLE-Reaktionsplatten werden auf optimale Passform und Leistung mit Applied Biosystems Fast Thermocyclern, 0,1 ml, Echtzeit-PCR-Geräten und Genanalysatoren validiert und getestet.
- Zu den Merkmalen der MicroAmp Fast Optischen 96-Well GPLE Reaktionsplatten gehören:
- Jede Charge ist zertifiziert DNA-, RNase- und PCR-Inhibitor-frei
- Zur Verwendung im Labor
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Hervorragende Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe durch dünnwandige Wells aus Polypropylen
- Erhöhtes Deck für eine effiziente Plattenversiegelung, um Verdunstungen zu verhindern und Kontaminationen zu minimieren
- MicroAmp Fast Optische 96-Well-Reaktionsplatten bestehen aus einem einzigen starren Stück Polypropylen und verfügen über ein erhöhtes Deck für eine effiziente Plattenversiegelung. Die dünnwandigen Polypropylen-Wells bieten eine hervorragende Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe für eine schnelle, effiziente PCR-Amplifikation.
- Fast PCR-Kunststoffe werden in der Regel für Fast Thermoblöcke benötigt, wodurch die PCR-Reaktionszeit von zwei Stunden auf nur 25 Minuten verkürzt wird. Fast Platten fassen kleinere Volumina (0,1 ml) als Standardplatten (0,2 ml). Das niedrige Profil dieser Platten minimiert den Luftraum über der Reaktion, wodurch die Auswirkungen der Verdampfung reduziert und die Wärmeleitfähigkeit verbessert werden.
- Die Reaktionsplatten bestehen aus GPLE-Kunststoffen (General Purpose Lab Equipment), und jede Charge wird in einer ISO 13485-registrierten Einrichtung als frei von DNA-, RNase- und PCR-Inhibitoren zertifiziert. GPLE-Kunststoffe eignen sich ideal für diagnostische Verfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
| Verpackung | 10 Platten |
| Produktlinie | MicroAmp |
| Farbe | Optisch |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |