Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Full-Skirted Plates with Barcode, clear
Die Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ optische 96-Well-Platte mit Vollrand ist optimal für den Einsatz mit dem Applied Biosystems™ automatisierten Thermocycler (ATC) ausgelegt.
363.00 CHF - 3020.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Inklusive Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Produktlinie | MicroAmp™ |
Farbe | Optisch, Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15942721
|
Applied Biosystems™
A31728 |
50 Platten |
363.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15990333
|
Applied Biosystems™
A31732 |
500 Platten |
3020.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Diese Reaktionsplatten mit Vollrand werden mit einem langlebigen Polycarbonat-Rahmen hergestellt und eignen sich daher ideal für die einfache Handhabung mit Roboterarmen und anderen automatischen Systemfunktionen. Die dünnwandige Konstruktion der Platte ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung und eine optimale Anpassung an Thermocycler-Blöcke. Die schwarze alphanumerische Beschriftung ist einfach zu lesen zur leichten Identifizierung der Wells während der Probenvorbereitung. Die MicroAmp EnduraPlate optische 96-Well-Platte mit Vollrand ist die einzige 96-Well-Platte, die für die Verwendung mit dem automatisierten Thermocycler (ATC) im automatisierten PCR-Arbeitsablauf empfohlen wird.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
• Exklusiv für den Einsatz mit dem automatisierten Thermocycler (ATC) (Kat.-Nr. A31486)
• Polycarbonat-Rahmen mit Vollrand für den einfachen Einsatz in Robotorsystemen und das einfache Stapeln/Laden von Platten
• 3-Wege-Barcodes auf der Seite mit Buchstabenmarkierung sowie der gegenüberliegenden Seite und auf den gegenüberliegenden Seiten mit Nummerierung zur Verbesserung der Plattenleseeffizienz
• Entspricht dem ANSI/SBS-Standard, optimal geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und automatisierte Arbeitsprozesse
• Zertifiziert frei von DNA, RNase und PCR-Inhibitoren
• Erhältlich in mehreren Farben zur einfachen Organisation von Labor-Assays
• Ausgezeichnete mechanische Stabilität und Planheit für alle automatisierten Arbeitsabläufe
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Optisch, Durchsichtig | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polycarbonat, Polypropylen, Polypropylen | |
96 | |
0,2 ml |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
MicroAmp™ | |
Mikrotiterplatte | |
Stehrand | |
0,2 ml | |
0,1 mL | |
Raumtemperatur |