Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Reaction Tube/Tray/Retainer Set, 0.2 mL
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Includes
Enthält 100 MicroAmp 96 Well-Reaktionsröhrchen/Tabletthaltersets. Bei Raumtemperatur lagern.
Benötigt
Verschlusskappen oder Deckel für ganze Platten zum Abdichten von Röhrchen
Optimales Design für eine präzise PCR auf Applied Biosystems 0,2 ml-Thermocyclern.
- Kostengünstige Großpackungen mit 100 Einheiten
- Nichtsteril und autoklavierbar
- Verwendbar mit allen Geräten, die über beheizte Probenabdeckungen verfügen, so dass Kondensation und die Notwendigkeit von Mineralöl-Overlays vermieden werden.
- Proprietäre MicroAmp Reaktionsröhrchen sind für eine leistungsstarke PCR-Reaktion unerlässlich und gewährleisten die größtmögliche Temperatur- und Amplifikationshomogenität von Proben
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält 100 MicroAmp™ 96 Well-Reaktionsröhrchen⁄Tabletthaltersets. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Produktlinie | MicroAmp |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | MicroAmp 96 Well-Reaktionsröhrchen/Tablett/Halterungsset |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermocycler, GeneAmp 9700, 2720 Thermocycler |
| Plattenkompatibilität | 96-Well-Platten |
| Menge | 100 Baugruppen |