Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Weißes Nitril
Artikelnummer. 16396911 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
150 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16396911 Extraklein 150 Stück
16306921 Klein 150 Stück
16316921 Mittel 150 Stück
16326921 Groß 150 Stück
16336921 Extragroß 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16396911 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 700151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.62 CHF
    10.89 CHF / 150 Stück
    Sparen 12.73 CHF
    53% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MICRO-TOUCH Weißer Nitril-Untersuchungshandschuh mit texturierten Fingerspitzen.
  • Schützt vor Latexallergien vom Typ 1
  • Die 150er-Packung reduziert den Abfall
  • Strukturierte Fingerkuppen für sicheren Umgang mit medizinischen Instrumenten
  • Innen mit Polymer beschichtet für einfaches Anziehen
  • Getestet für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ASTM D6319, CE 0493, Kategorie III, Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 Klasse I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Lebensmittelzugelassen, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Lebensmittelart: Gummi, UKCA
Chemotherapeutic Rated Ja, gemäß ASTM D6978 (Nicht im US-amerikanischen FDA 510k-Programm gelistet)
Accelerator Free Ja
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2,8 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 240 mm