Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Sterile Handschuhe
Artikelnummer. 17883732 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6,5/7
7,5/8
8,5/9
Packungsgröße:
50 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17883732 8,5/9 50 Paare
17883822 7,5/8 50 Paare
17863622 6,5/7 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieses Produkt enthält Naturlatex, der allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17883732 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 553344
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält Naturlatex, der allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.
Latexhandschuhe, puderfrei, mit hohem Tragekomfort und Griffigkeit für den Einsatz in industriellen Anwendungen.
  • Eine innere Polyacrylatbeschichtung sorgt für ein weicheres Tragegefühl an den Händen des Benutzers und erleichtert das Anziehen auch bei nassen Händen.
  • Die Rezeptur aus Naturkautschuklatex gewährleistet einen bequemen und gut sitzenden Handschuh.
  • Umfangreiche Auslaugungsphasen gewährleisten einen sehr geringen Restproteingehalt.
  • Die strukturierten Finger sorgen für einen sicheren Halt bei Nässe und Trockenheit.
  • Hohe taktile Sensibilität und Geschicklichkeit
  • Verpackt paarweise mit einer schützenden Doppelverpackung aus Polyisopren.
  • Minimiert Typ-I-Allergien
  • Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 2797, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2004
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.15 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latexhandschuhe
Größe 8,5/9
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,9 mil
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Modell MICRO-TOUCH-323039
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Länge (metrisch) 245 mm